2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 226 EUR
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formule: C₇H₈FN₃S
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566642
CAS nummer: 280133-47-3