3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 261 EUR
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791146
CAS nummer: 446276-00-2