1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 155 EUR
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791148
CAS nummer: 446276-01-3