Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 148 EUR
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FN₂O₂S
Smeltpunt: 202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200913
CAS nummer: 886361-30-4