1,1-Difluoroacetone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1013-1G PC1013-25G PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA 22 EUR
APOSPC1013-1G APOSPC1013-25G APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Formule: C₃H₄F₂O
Kookpunt: 46,5…46.7 °C/757mmHg
Dichtheid: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 431-05-0
UN: 1224
ADR: 3,II