3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 523 EUR
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₇H₁₄F₃N₃
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140640
CAS nummer: 321385-93-7