1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10131-500MG PC10131-1G
APOSPC10131-500MGEA 499 EUR
APOSPC10131-500MG APOSPC10131-1G
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215392
CAS nummer: 109925-28-2