2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 249 EUR
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃ClFNO₃
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02670258
CAS nummer: 84478-75-1