5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10134-1G PC10134-500MG PC10134-5G
APOSPC10134-1GEA 219 EUR
APOSPC10134-1G APOSPC10134-500MG APOSPC10134-5G
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141725
CAS nummer: 89159-26-2