Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 294 EUR
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425716
CAS nummer: 91920-52-4