3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10140-1G PC10140-250MG
APOSPC10140-1GEA 484 EUR
APOSPC10140-1G APOSPC10140-250MG
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formule: C₉H₁₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001226
CAS nummer: 667938-72-9