Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 229 EUR
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
Smeltpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001227
CAS nummer: 385383-52-8