2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 169 EUR
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Smeltpunt: 281…283 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425718
CAS nummer: 439094-96-9