Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10144-1G PC10144-500MG PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA 219 EUR
APOSPC10144-1G APOSPC10144-500MG APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₃FO₂S
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001233
CAS nummer: 385383-54-0