3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10146-1G PC10146-500MG PC10146-5G
APOSPC10146-1GEA 219 EUR
APOSPC10146-1G APOSPC10146-500MG APOSPC10146-5G
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formule: C₁₇H₁₃F₃N₄O₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791150
CAS nummer: 852690-94-9