Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10147-1G PC10147-500MG PC10147-5G
APOSPC10147-1GEA 277 EUR
APOSPC10147-1G APOSPC10147-500MG APOSPC10147-5G
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₄F₃N₃O₃
MW: 365.31 g/mol
Smeltpunt: 273…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791151
CAS nummer: 852690-95-0