4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 374 EUR
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Smeltpunt: 80…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681655
CAS nummer: 852690-97-2