4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 22 EUR
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Formule: C₁₂H₄F₈O₃
Smeltpunt: 209…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149466
CAS nummer: 205926-99-4