5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 182 EUR
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₈H₅F₃N₂S
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00459838
CAS nummer: 128228-96-6