2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 388 EUR
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O
MW: 224.57 g/mol
Smeltpunt: 187…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039215
CAS nummer: 886762-28-3