4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 476 EUR
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formule: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Smeltpunt: 138…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662630
CAS nummer: 261965-35-9