Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10169-1G PC10169-5G PC10169-250MG
APOSPC10169-1GEA 176 EUR
APOSPC10169-1G APOSPC10169-5G APOSPC10169-250MG
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973716
CAS nummer: 852691-03-3