{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10170-1G PC10170-500MG PC10170-5G
APOSPC10170-1GEA 537 EUR
APOSPC10170-1G APOSPC10170-500MG APOSPC10170-5G
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200920
CAS nummer: 886361-32-6