Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 255 EUR
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FN₂O₂S
Smeltpunt: 203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200924
CAS nummer: 886361-38-2