3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 366 EUR
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FO₃
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082811
CAS nummer: 695186-85-7