N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10176-1G PC10176-5G
APOSPC10176-1GEA 184 EUR
APOSPC10176-1G APOSPC10176-5G
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090466
CAS nummer: 690632-15-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable