6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 184 EUR
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Formule: C₇H₆F₃NO
Smeltpunt: 124…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042479
CAS nummer: 22123-19-9