N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 219 EUR
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Formule: C₇H₇F₂N₃O
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791164
CAS nummer: 171277-87-5