1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 468 EUR
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formule: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Smeltpunt: 198…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172276
CAS nummer: 321430-54-0