3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 676 EUR
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀F₂O₃
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091009
CAS nummer: 338393-76-3