3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 374 EUR
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀ClFO₃
Smeltpunt: 197…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091010
CAS nummer: 449778-67-0