4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 173 EUR
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇ClFNO
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01815095
CAS nummer: 449778-68-1