3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 408 EUR
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀BrFO₃
Smeltpunt: 219…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814603
CAS nummer: 449778-69-2