4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 292 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 203…205 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784270
CAS nummer: 55805-21-5