3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 277 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₂ClFO₃
Smeltpunt: 177…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091011
CAS nummer: 400825-72-1