5-Amino-2,4-difluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 22 EUR
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973718
CAS nummer: 113512-71-3