1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10201-1G PC10201-500MG PC10201-5G
APOSPC10201-1GEA 408 EUR
APOSPC10201-1G APOSPC10201-500MG APOSPC10201-5G
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117790
CAS nummer: 959578-12-2