1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 264 EUR
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formule: C₁₂H₉FOS
Smeltpunt: 119…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200932
CAS nummer: 886361-46-2