3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10207-1G PC10207-500MG PC10207-5G
APOSPC10207-1GEA 408 EUR
APOSPC10207-1G APOSPC10207-500MG APOSPC10207-5G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₁F₃O₃
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814780
CAS nummer: 449778-81-8