1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 282 EUR
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001251
CAS nummer: 400878-19-5