7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10211-1G PC10211-500MG PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA 537 EUR
APOSPC10211-1G APOSPC10211-500MG APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₁F₃N₄O₂
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791193
CAS nummer: 863305-82-2