7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10212-1G PC10212-500MG
APOSPC10212-1GEA 671 EUR
APOSPC10212-1G APOSPC10212-500MG
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formule: C₁₅H₁₀F₃N₅
Smeltpunt: 230…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791200
CAS nummer: 863305-83-3