Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 219 EUR
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₄S
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02736084
CAS nummer: 349624-64-2