Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 405 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formule: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425754
CAS nummer: 439095-20-2