3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10221-1G PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA 388 EUR
APOSPC10221-1G APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₂F₃NO₅
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791204
CAS nummer: 886360-56-1