3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 1360 EUR
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₁H₉ClF₃NO₃
Smeltpunt: 162…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791205
CAS nummer: 117291-25-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable