Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10223-1G PC10223-500MG PC10223-5G
APOSPC10223-1GEA 537 EUR
APOSPC10223-1G APOSPC10223-500MG APOSPC10223-5G
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Smeltpunt: 231…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791206
CAS nummer: 886360-57-2