1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10225-1G PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-1GEA 316 EUR
APOSPC10225-1G APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791208
CAS nummer: 77458-38-9