3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)-amino]propanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 408 EUR
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)-amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Formule: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 241…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03012828
CAS nummer: 439110-82-4