Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 116 EUR
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₀FNO₃S
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04117805
CAS nummer: 886360-59-4